Antipain dihydrochloride
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J63680.X0EA 85.4 EUR InStock
J63680.X0
Antipain dihydrochloride
Protéines et Peptides
A natural protease inhibitor for trypsin, papain and cathepsins A and B.
  • Solubility: 0,01 M in water
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité