Leupeptin hemisulphate
Fournisseur: Thermo Scientific
J61188.MB J61188.MC
J61188.MBEA 193 EUR InStock
J61188.MB J61188.MC
Leupeptin hemisulphate
Protéines et Peptides
CAS No.: 103476-89-7
Molecular Formula: C20H38N6O4.0.5H2SO4
Formula Weight: 475.59
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Solubility: Soluble in water at 50mg/ml
MDL No.: MFCD00037012
Reversible protease inhibitor which inhibits cathepsin B, calpain and trypsin
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité