Pepstatin A
Fournisseur: Thermo Scientific
J60237.X0 J60237.MB
J60237.X0EA 72 EUR InStock
J60237.X0 J60237.MB
Pepstatin A
Protéines et Peptides
Protease inhibitor that acts on pepsin, renin and cathepsin D.
  • Oligopeptide
Purity: 98%
CAS No.: 26305-03-3
Molecular Formula: C₃₄H₆₃N₅₀₉
Formula Weight: 685.90
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Powder
Melting Point: 233 °C.
Beilstein Reference: 2201362
Merck Reference: 14,7147
MDL No.: MFCD00060740
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité