Vancomycine chlorhydrate pour la biologie moléculaire
Fournisseur: Thermo Scientific
J62790.03 J62790.06
J62790.03EA 145 EUR InStock
J62790.03 J62790.06
Vancomycine chlorhydrate pour la biologie moléculaire
Vancomycine chlorhydrate
Inhibits bacterial mucopeptide synthesis.
  • Hygroscopic
Off-white powder
Soluble in water
Formule: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03613611
Numéro CAS: 1404-93-9
Merck Index: 14,9929
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité