Octyl β-D-thioglucopyranoside ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
J61028.06 J61028.09 J61028.88
J61028.06EA 325 EUR InStock
J61028.06 J61028.09 J61028.88
Octyl β-D-thioglucopyranoside ≥98%
Octyl β-D-thioglucopyranoside
Purity: 98+% CAS No.: 85618-21-9 Molecular Formula: C14H28O5S Formula Weight: 308.44 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White to off-white Melting Point: 128° Solubility: Soluble in ethanol, water or methanol Beilstein Reference: 4182783 MDL No.: MFCD00012189
Non-ionic detergent used for the solubilization of membrane proteins
Formule: C₁₄H₂₈O₅S
Point de fusion: 128 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012189
Numéro CAS: 85618-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité