Bestatin ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J61106.MFEA 0 EUR InStock
J61106.MF J61106.MB J61106.MC J61106.MD
Bestatin ([S-(R*,S*)]-N-(3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyroyl)-L-leucine)
Protéines et Peptides
Aminopeptidase B inhibitor. Also inhibits leucine aminopeptidase.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité