Noir du Soudan B
Fournisseur: Thermo Scientific
J62268.09 J62268.14 J62268.22
J62268.09EA 40.4 EUR InStock
J62268.09 J62268.14 J62268.22
Noir du Soudan B
Sudan black B
CAS No.: 4197-25-5 Molecular Formula: C29H24N6 Formula Weight: 456.55 Physical Form: Powder Appearance: Dark brown to black Melting Point: 118-126° Beilstein Reference: 723248 Merck Reference: 14,8885 MDL No.: MFCD00006919
Histochemical stain for chromosomes
Formule: C₂₉H₂₄N₆
Point de fusion: 118…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006919
Numéro CAS: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1
Merck Index: 14,8885
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité