Bleu alcian 8GX
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J60122.09 J60122.14 J60122.22
J60122.09EA 72.7 EUR InStock
J60122.09 J60122.14 J60122.22
Bleu alcian 8GX
Alcian blue 8 GX
CAS No.: 33864-99-2 Molecular Formula: C56H68Cl4CuN16S4 Formula Weight: 1298.88 Physical Form: Powder Appearance: Dark blue Melting Point: 148° MDL No.: MFCD00010720
Formule: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Point de fusion: 148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010720
Numéro CAS: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
Merck Index: 14,218
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité