L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate hydrate ≥98.0% (par HPLC et gravimétrie)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: NaBARF
S0447-1G S0447-200MG
TCIAS0447-1GEA 178 EUR InStock
TCIAS0447-1G TCIAS0447-200MG
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate hydrate ≥98.0% (par HPLC et gravimétrie)
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate hydrate
Formule: C₃₂H₁₂BF₂₄Na.xH₂O
MW: 886.21 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00043323
Numéro CAS: 79060-88-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12d2b306330348294c479dee62e3724a3bff63ed&vid=5b399f71c625a560c768f0d49ad57bde7377ce51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Gravimetric Method) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité