2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
399730050 399730010
ACRO399730050EA 176 EUR InStock
ACRO399730050 ACRO399730010
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran 98% stabilisé
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran
Formule: C₈H₁₅BrO₂
MW: 223,1075 g/mol
Point d'ébullition: 64.5 °C (.8 mmHg)
Densité: 1.314 g/cm³
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058593
Numéro CAS: 33821-94-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer K2CO3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité