Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H33956.03 H33956.06
H33956.03EA 42.6 EUR InStock
H33956.03 H33956.06
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 35212-85-2 Molecular Formula: C10H9NO2S Formula Weight: 207.25 Melting Point: 107-108° MDL No.: MFCD00206744
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00206744
Numéro CAS: 35212-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité