Hydroxy-apatite, écoulement rapide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Calcium Phosphate, Tribasic
J60076.18 J60076.09
J60076.18EA 361 EUR InStock
J60076.18 J60076.09
Hydroxy-apatite, écoulement rapide
Hydroxy-apatite
CAS No.: 1306-06-5 Molecular Formula: HCa5O13P3 Formula Weight: 502.32 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Merck Reference: 14,3467 MDL No.: MFCD00010904
Used for fractionation and purification of proteins, enzymes, plasmids and nucleic acids
Formule: Ca₅HO₁₃P₃
MW: 502,32 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010904
Numéro CAS: 1306-06-5
EINECS: 215-145-7
Merck Index: 14,3467
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité