Erlenmeyer flasks, with Quickfit® ground joint
Fournisseur: SciLabware
1132/14 1132/06 1132/02 1132/20 1132/26 1132/15
BIBB1132/14EA 191 EUR InStock
BIBB1132/14 BIBB1132/06 BIBB1132/02 BIBB1132/20 BIBB1132/26 BIBB1132/15
Erlenmeyer flasks, with Quickfit® ground joint
Ballons Flacons Erlenmeyers
Erlenmeyer flasks, made of Pyrex® borosilicate glass, with standard ground joint.
  • Resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit® ground glass socket
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité