L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Colonnes HPLC, Purospher® STAR Phényl
Fournisseur: Merck
1.51920.0001 1.51921.0001 1.51922.0001 1.51918.0001 1.51920.1003 1.51918.1003 1.51921.1003 1.51922.1003
1.51920.0001EA 804 EUR InStock
1.51920.0001 1.51921.0001 1.51922.0001 1.51918.0001 1.51920.1003 1.51918.1003 1.51921.1003 1.51922.1003
Colonnes HPLC, Purospher® STAR Phényl
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes HPLC Purospher® STAR Phényl affichent une sélectivité amélioré par rapport aux phase alkyles traditionnelles pour la séparation des composés aromatiques. Elles constituent la première alternative aux sélectivités par RP-8 ou RP-18 pour la séparation des composés aromatiques, des acides gras, des purines et pyrimidines du fait d'interactions π-π. Les nouvelles colonnes Purospher® STAR Phényl constituées de silice ultra-pure présentent des pics symétriques pour les composés basiques, une stabilité élevée et une excellente reproductibilité.
Les cartouches LiChroCART® (150 et 250More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité