L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Competent cells, cloning strains, NovaBlue
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
69825-3 69825-4 70181-3 70181-4 71227-3 71227-4
69825-3EA 218 EUR InStock
69825-3 69825-4 70181-3 70181-4 71227-3 71227-4
Competent cells, cloning strains, NovaBlue
Cellules compétentes
NovaBlue competent cells are designed for convenient and reliable plasmid transformation. NovaBlue is a K-12 strain ideally suited as an initial cloning host due to its high transformation efficiency, blue/white screening capability (with appropriate plasmids), and recA and endA mutations, which result in high yields of excellent-quality plasmid DNA. Standard NovaBlue and convenient NovaBlue Singles™ are ideal for routine cloning, while NovaBlue GigaSingles™ are most suitable for applications requiring higher transformation efficiencies.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité