Porte-filtres pour seringue, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
1980-001 1980-002
WHAT1980-001EA 183 EUR InStock
WHAT1980-001 WHAT1980-002
Porte-filtres pour seringue, Whatman™
Porte-filtres
Porte-filtres pour seringue en Acier inoxydable
Les supports avec raccords Luer lock connectés à une seringue standard permettent une clarification, stérilisation et élimination rapides et faciles des particules des petits échantillons de volume, généralement pour les applications HPLC.
Ils contiennent des joints et des joints toriques en PTFE qui permettent d'autoclaver la membrane en place sans que le filtre ne colle au support. Également disponibles en PP.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité