Filtres en microfibre de verre pour TCLP limite les essais, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
5925-090 1810-110 1810-047 1810-090 1810-125 1810-142 1810-150 5925-142
WHAT5925-090EA 115 EUR InStock
WHAT5925-090 WHAT1810-110 WHAT1810-047 WHAT1810-090 WHAT1810-125 WHAT1810-142 WHAT1810-150 WHAT5925-142
Filtres en microfibre de verre pour TCLP limite les essais, Whatman™
Filtres Filtres de fibres de verre
Les filtres de test TCLP en verre borosilicaté sont traités à l'acide avec une faible teneur en métal. Ils soutiennent TCLP test en fournissant des informations précises sur TCLP limites pour s'assurer que le meilleur plan d'élimination possible peut être mis en action.
La procédure de lixiviation caractéristique de la toxicité (TCLP) est conçue pour prédire la toxicité des déchets dangereux. Les déchets industriels doivent être conformes aux limites établies de TCLP pour s'assurer que les contaminants dangereux, appelés lessivage des décharges, ne migrent pas dans les eaux souterraines et menacent les sources locales d'eau potable.
En caractérisant précisément le degré de contamination, le matériel peut être éliminé aussi sûrement et économiquement que possible.
Acid-treated, low metal Whatman TCLP test filters from Cytiva's business can help to determine what steps, if any, must be taken to mitigate landfill leachate risk.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité