Milieux de filtration sur gel, Sephadex™ LH-20
Fournisseur: Cytiva
17-0090-01 17-0090-02 17-0090-10
17-0090-01EA 570 EUR InStock
17-0090-01 17-0090-02 17-0090-10
Milieux de filtration sur gel, Sephadex™ LH-20
Protéines purification Protein Purification Resins
Sephadex™ LH-20 est un milieu de chromatographie liquide destiné au classement de taille moléculaire des produits naturels tels que les stéroïdes, les terpénoïdes, les lipides, les peptides de faible poids moléculaire. Utile pour la préparation à l'échelle analytique et industrielle des espèces moléculaires étroitement apparentées.
  • Conçu pour l'utilisation dans les solvants organiques polaires et les mélanges de solvants aqueux
  • Excellent pour le fractionnement des lipides, des hormones, des vitamines et autres biomolécules de petite taille
  • Fabriqué à partir de billes de dextran hydroxypropylé qui ont été réticulées pour créer un réseau de polysaccharide
  • Sélectivité chromatographique forte en raison de la double nature, hydrophile et lipophile, de la matrice
Sephadex™ LH-20 is useful at both analytical and industrial scale for the preparation of closely related molecular species. Due to the physico-chemical properties of this media, it can be used either during initial purification prior to polishing by high performance ion exchange or reversed phase chromatography or as the final polishing step e.g. during the preparation of diastereomers.
Sephadex LH-20 is prepared by hydroxypropylation of Sephadex G-25, a bead-formed dextran medium.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité