Affinity chromatography columns, GSTrap™ 4B
Fournisseur: Cytiva
28-4017-48 28-4017-47 28-4017-45 29-0486-09
28-4017-48EA 1288 EUR InStock
28-4017-48 28-4017-47 28-4017-45 29-0486-09
Affinity chromatography columns, GSTrap™ 4B
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes GSTrap™ 4B sont des colonnes Glutathione Sepharose™ 4B préremplies, qui facilitent la purification pratique à capacité élevée des protéines marquées à la GST.
  • Faciles à utiliser: purification en une seule étape des protéines marquées à la GST
  • Conditions d'élution modérées préservant l'antigénicité et la fonctionnalité des protéines
  • Fonctionnement simple des GSTrap™ 4B à l'aide d'une seringue, d'une pompe ou d'un système de chromatographie tel que les modèles ÄKTA ou le système FPLC
Les protéines marquées GST peuvent être purifiées directement à partir de lysats bactériens prétraités à l'aide de GSTrap 4B. Les protéines marquées GST sont éluées dans des conditions douces et non dénaturantes à l'aide de glutathion réduit. Le processus de purification préserve l'antigénicité et la fonction des protéines. Si vous le souhaitez, le clivage de la protéine de GST peut être réalisé à l'aide d'une protéase spécifique au site dont la séquence de reconnaissance est située immédiatement en amont du site de clonage multiple sur les plasmides pGEX.
Les protéines marquées GST peuvent être détectées à l'aide de méthodes colorimétriques ou immunologiques. La résine, Glutathione Sepharose 4B, est également disponible sous forme de packs de laboratoire et constitue un bon choix pour la mise à l'échelle. Les colonnes peuvent être utilisées avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie liquide tel que ÄKTA design ou FPLC System.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité