Pelles de mesure, Semadeni®
Fournisseur: SEMADENI
0044 0044_STERIL
SEMA0044EA 27.2 EUR InStock
SEMA0044 SEMA0044_STERIL
Pelles de mesure, Semadeni®
Pelles
Measuring scoops made from white HDPE.
Solid, unbreakable and chemical resistant
With flat, bevelled shovel end
Suitable for food contact
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité