VWR®, Ballons tricol rodés à fond rond cols rodés normalisés
Fournisseur: VWR Collection
201-0546EA 36.3 EUR InStock
201-0546 201-0547 201-0548 201-0549 201-0552
VWR®, Ballons tricol rodés à fond rond cols rodés normalisés
Ballons Flacons à fond rond
Verre borosilicaté 3.3, clair, avec deux cols latéraux inclinés.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Alternative économique pour une large palette d'applications en laboratoire. Avec une plage d'inscription blanche et une référence catalogue imprimée pour faciliter le renouvellement de commande.
DIN 12394
Certifications: DIN 12394.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité