VWR®, Ballons bicol à fond rond cols rodés normalisés
Fournisseur: VWR
VWR®
201-0545EA 47.2 EUR InStock
201-0545 201-0541 201-0542 201-0543 201-0544 201-0540
VWR®, Ballons bicol à fond rond cols rodés normalisés
Ballons Flacons à fond rond
Verre borosilicaté 3.3, clair, avec col latéral incliné, clair.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Alternative économique pour une large palette d'applications en laboratoire. Avec une plage d'inscription blanche et une référence catalogue imprimée pour faciliter le renouvellement de commande.
Certifications: DIN 12394.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité