Bottles, water sampling, octogonal, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
P1000B-51 HP250B-53 P500B-51 P250B-51 HP500B-51 HP500B-50 HP250B-50 HP250B-51 HP1000B-53
331-0414EA 0 EUR InStock
331-0414 GOSSHP250B-53 GOSSP500B-51 GOSSP250B-51 331-0413 GOSSHP500B-50 GOSSHP250B-50 331-0412 GOSSHP1000B-53
Bottles, water sampling, octogonal, Corning® Gosselin™
Flacons Flacons d'échantillonnage de l'eau
The water samling bottles, made of PET, transparent, with screw cap are undosed or dosed with sodium thiosulphate, which inhibits the effects of chlorine, bromine and ozone present in the water when the sample is taken.
  • Molded graduations
  • Unbreakable
  • Tamper-evident screw cap
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité