Colonnes de filtration sur gel, HiPrep™ avec Sephacryl® S-100 HR
Fournisseur: Cytiva
HiPrep™
17-1194-01EA 1213 EUR InStock
17-1194-01 17-1165-01
Colonnes de filtration sur gel, HiPrep™ avec Sephacryl® S-100 HR
Colonnes pour chromatographie
HiPrep Sephacryl S-100 HR are prepacked gel filtration columns for preparative separation of biomolecules from up to 13 ml sample volume.
  • Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix
  • Gel filtration columns for low to medium pressure ÄKTA systems.
  • Well-established in industrial production
  • The HiPrep Sephacryl series offers reproducible separations over a wide molecular weight range
  • Convenient, prepacked HiPrep Sephacryl columns speed up protein purification
Sephacryl S-100 is used for separating peptides and small proteins.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité