Colonnes, PD MidiTrap™ G-25
Fournisseur: Cytiva
MidiTrap™
28-9180-08EA 398 EUR InStock
28-9180-08
Colonnes, PD MidiTrap™ G-25
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes préremplies PD MidiTrap™ G-25 offrent un nettoyage pratique et rapide des biomolécules dont le poids moléculaire est >5000, avec une reproductibilité élevée et un haut rendement potentiel grâce à l'analyse de plusieurs échantillons en parallèle.
  • Nettoyage fiable et reproductible des protéines et autres biomolécules de grande taille (poids moléculaire >5000)
  • Idéales pour la désalinisation, l'échange de tampon et l'élimination des composés de faible poids moléculaire
  • Capacité de désalinisation élevée
  • Protocoles flexibles à utiliser avec l'écoulement par gravité ou la centrifugation
  • Préparation des échantillons dans la plage de 0,5 à 1,0 ml pour la gravité et de 0,75 à 1,0 ml pour la centrifugation
Avec le protocole de gravité, il est facile de nettoyer l'échantillon avec une ou plusieurs colonnes en parallèle sans qu'un système de purification soit nécessaire. Avec le protocole de centrifugation, les échantillons sont analysés en parallèle dans une centrifugeuse standard avec une dilution minimale de l'échantillon élué. Quatre adaptateurs sont inclus dans chaque boîte de produit pour faciliter la centrifugation.
Pour une plus grande échelle, veuillez utiliser la colonne de désalinisation PD-10 (2,5 ml), et pour une plus petite échelle, PD MiniTrap™ G-25 (0,5 ml), PD SpinTrap™ G-25 (130 µl) et PD MultiTrap™ G-25 (130 µl) en parallèle.
Information de livraison: Quatre adaptateurs sont inclus dans chaque boîte de produit pour faciliter la centrifugation.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité