Colonnes de filtration sur gel, HiPrep™ avec Sephacryl® S-300 HR
Fournisseur: Cytiva
HiPrep™
17-1196-01EA 1213 EUR InStock
17-1196-01 17-1167-01
Colonnes de filtration sur gel, HiPrep™ avec Sephacryl® S-300 HR
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes HiPrep Sephacryl S-300 HR sont conçues pour la chromatographie d'exclusion de taille de routine des protéines, telles que les anticorps et les protéines sériques.
  • Large gamme de fractionnement : Mr 10000 - 1500000 pour les protéines globulaires, bien adapté à la purification des anticorps
  • Colonnes haute capacité : séparation préparative des protéines dans des volumes d'échantillon jusqu'à 5 ou 13 ml pour les colonnes 16/60 et 26/60, respectivement
  • Pratique : les colonnes Sephacryl pré-emballées se connectent facilement aux systèmes ÖKTA pour une chromatographie automatisée à basse et moyenne pression
Le Sephacryl S-300 est utilisé pour séparer les protéines de taille moyenne, notamment les anticorps et les protéines sériques. Récupération maximale et adsorption non spécifique minimale avec stabilité chimique et physique à long terme résultant de la matrice hydrophile et rigide d'allyl dextrane/bisacrylamide.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité