Colonnes HiTrap™ DEAE FF
Fournisseur: Cytiva
17-5055-01 17-5154-01
17-5055-01EA 167 EUR InStock
17-5055-01 17-5154-01
Colonnes HiTrap™ DEAE FF
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes HiTrap™ DEAE FF sont préremplies de DEAE Sepharose Fast Flow et constituent des échangeurs d'anions faibles pour les purifications de protéines à petite échelle ainsi que pour le criblage des conditions de liaison et d'élution.
  • Séparations par échange d'ions rapides et faciles, soit seules soit en série
  • Débits élevés et bon potentiel de transposition à plus grande échelle
  • Utiliser un échangeur d'ions faible si la sélectivité d'un échangeur d'ions fort est insuffisante
  • Transposition à plus grande échelle possible
L'extrémité active du groupe chargé est la même pour DEAE Sepharose Fast Flow et ANX Sepharose Fast Flow (high sub), la différence est la longueur de la chaîne carbonée du groupe chargé. DEAE Sepharose Fast Flow a un groupe diéthylaminoéthyle lié à l'agarose tandis qu'ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) a un groupe diéthylaminopropyle attaché.
Q, SP, DEAE et CM Sepharose Fast Flow sont basés sur une matrice d'agarose à billes hautement réticulée à 6 % robuste avec de bonnes propriétés d'écoulement et des capacités de chargement élevées. ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) est basé sur 4 % d'agarose à billes hautement réticulée. Il en résulte un milieu avec une porosité plus élevée, ce qui est particulièrement utile pour la purification de protéines de masse moléculaire élevée.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité