Colonnes HiTrap™ CM FF
Fournisseur: Cytiva
17-5056-01 17-5155-01
17-5056-01EA 172 EUR InStock
17-5056-01 17-5155-01
Colonnes HiTrap™ CM FF
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes HiTrap™ CM FF dont préremplie de CM Sepharose™ Fast Flow et constituent des échangeurs de cations faibles pour les purifications de protéines à petite échelle ainsi que pour le criblage des conditions de liaison et d'élution.
  • Séparations par échange d'ions rapides et faciles, soit seules soit en série
  • Débits élevés et bon potentiel de transposition à plus grande échelle
  • Utiliser un échangeur d'ions faible si la sélectivité d'un échangeur d'ions fort est insuffisante
  • Transposition à plus grande échelle possible
Q, SP, DEAE adn CM Sepharose Fast Flow are based on a robust, 6% highly cross-linked beaded agarose matrix with good flow properties and high loading capacities. ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub) is based on 4% highly cross-linked beaded agarose. This results in a medium with higher porosity, which is particularly useful for the purification of high molecular mass proteins.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité