Colonnes de désalinisation HiPrep™
Fournisseur: Cytiva
17-5087-01 17-5087-02
17-5087-01EA 705 EUR InStock
17-5087-01 17-5087-02
Colonnes de désalinisation HiPrep™
Colonnes pour chromatographie
La colonne de désalinisation HiPrep™ 26/10 est une colonne pratique, prête à l'emploi, préremplie avec Sephadex™ G-25 Fine pour la désalinisation et l'échange de tampon pour des tailles d'échantillons atteignant 15 ml par colonne.
  • Remplace la dialyse par une désalinisation pour un gain de temps et une réduction de la main-d'œuvre
  • Compatible avec une pompe de laboratoire ou un système de chromatographie
  • Il est possible d'utiliser deux à quatre colonnes en série pour des tailles d'échantillons de 30 à 60 ml
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité