Affinity chromatography columns, HiTrap™ Protein L
Fournisseur: Cytiva
17-5478-15 17-5478-51 17-5478-55 29-0486-65
17-5478-15EA 942 EUR InStock
17-5478-15 17-5478-51 17-5478-55 29-0486-65
Affinity chromatography columns, HiTrap™ Protein L
Colonnes pour chromatographie
Columns prepacked with Capto™ L, an affinity chromatography medium (resin) for capture of antibodies and antibody fragments such as Fab fragments, scFv, and Dabs.
  • Prepacked for easy screening and process development, as well as small scale purification
  • Columns easily connected in series for increased capacity
  • Designed for use with syringe, peristalic pump, or chromatography system
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité