Affinity chromatography columns, HiScreen™ Capto™ L
Fournisseur: Cytiva
HiScreen™
17-5478-14EA 969 EUR InStock
17-5478-14
Affinity chromatography columns, HiScreen™ Capto™ L
Colonnes pour chromatographie
HiScreen™ Capto™ L columns are prepacked with Capto™ L, an affinity chromatography medium (resin) for capture of antibodies and antibody fragments such as Fab fragments, scFv, and Dabs.
  • Prepacked, ready to use columns for convenient process development optimisation
  • Bed height of 10 cm allows method optimisation and parameter screening
  • Easily connected in series to achieve 20 cm bed height
  • Small bed volume (4,7 ml) gives fast results and minimal sample/buffer consumption
  • Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same linear fluid velocity
The columns are an excellent choice for method optimisation and parameter screening.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité