Distillation Units, Nitrogen Determination, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
FC16B 46MC MC46/SC MC1/F19/SC
BIBBFC16BEA 183 EUR InStock
BIBBFC16B BIBB46MC BIBBMC46/SC BIBBMC1/F19/SC
Distillation Units, Nitrogen Determination, Quickfit®
Composants de distillation Pièces pour distillation
Comprises Markham still body, Liebig condenser and connecting joint clip. When suitable steam is supplied, the steam passes through the sample to promote distillation and when the steam supply is shut off the apparatus automatically sucks back any residue in the vessel.
  • Enables a large number of distillations to be carried out in rapid succession
  • Evaporator vessel enclosed in a steam jacket
Certifications: Complies with BS1428: Part B2.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité