Tubes de stockage, faible volume, avec code-barres 2D, Matrix®
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
3747 3748-BR
479-1193EA 368 EUR InStock
479-1193 479-2045
Tubes de stockage, faible volume, avec code-barres 2D, Matrix®
Fioles
En PP vierge de qualité médicale, classe VI. Portoirs permettant le stockage des échantillons dans pratiquement n'importe quelle condition de laboratoire (température ambiante comme azote liquide en phase gazeuse). Un code-barres 2D unique et permanent, gravé au laser, est apposé à la base de chaque tube, pour une identification et un suivi exacts des échantillons.
  • Tous les codes-barres sont vérifiés par rapport à la base de données contenant les codes déjà attribués, afin d'éviter tout doublon
  • Chaque tube est soumis à des essais d'étanchéité
  • Les bouchons monoblocs à filetage interne sont équipés de joints moulés et ne peuvent faire l'objet d'aucun serrage excessif, que ce soit manuellement ou avec des outils de coiffage automatique
  • Exempts d'ADN, de RNase, de DNase et d'endotoxines
  • Thermorésistants de −180 à +121 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité