VWR® VLSB, Bains-marie avec agitation
Fournisseur: VWR Collection
462-0494EA 2960 EUR InStock
462-0494 462-0493
VWR® VLSB, Bains-marie avec agitation
Bains Bains-marie à agitation
Bains-marie à agitation linéaire avec cuve en acier inoxydable et interface utilisateur simple et intuitive. Simples et rapides à adapter à des plateaux d’agitation alternatifs.
  • Intuitive user interface enables quick changes to temperature and shaking speed
  • Discrete, under tray, magnetically-coupled shaking mechanism is reliable and quiet
  • Excellent temperature stability ±0,1 °C
  • Temperature range: Ambient 5 to 99 °C
  • Adjustable shaking speed range: 20 to 200 min⁻¹ (dependent on load)
  • Display: Resolution of 0,1 °C
  • Working depth: Min. 60 mm
L’élément chauffant est placé sur la face inférieure du réservoir, aucun élément chauffant dans la cuve, ce qui facilite le nettoyage et l’entretien. Les bains ont une alarme réglable en cas de surchauffe et une protection avancée contre le démarrage à sec et le fonctionnement à sec. Disponible prêt à l’emploi en deux tailles pour répondre à une variété d’applications, y compris la préparation d’échantillons, le mélange et la décongélation.
Information de livraison: Informations de livraison: Fournis avec plateau d'agitation universel à ressorts ajustables et couvercle incliné en PC transparent. Un couvercle incliné en acier inoxydable et un vaste choix de plateaux pour accessoires et de portoirs de tubes à essai sont disponibles (en option) à commander séparément.
Attention: * Remarque: les portoirs s'utilisent conjointement avec le plateau en acier inoxydable approprié.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité