Balances de précision, gamme Practum®
Fournisseur: Sartorius Balances
PRACTUM5100-1S PRACTUM313-1S PRACTUM213-1S PRACTUM5101-1S PRACTUM612-1S PRACTUM1102-1S PRACTUM2101-1S PRACTUM3102-1S PRACTUM412-1S PRACTUM6100-1S PRACTUM6101-1S PRACTUM513-1S
611-2662EA 1300 EUR InStock
611-2662 611-2661 611-2659 611-2663 611-2664 611-2656 611-2894 611-2891 611-2892 611-2895 611-2893 611-2890
Balances de précision, gamme Practum®
Balances
Une balance basique pratique qui intègre la célèbre technologie de pesage Sartorius pour offrir des résultats professionnels fiables. Les applications de pesée incluent la pesée générale, la densité, le pourcentage, la pesée de contrôle, un maintien de la valeur de crête, un décompte et un calcul de moyenne. Les résultats peuvent être transférés via une interface mini-USB vers une imprimante ou un ordinateur, directement dans un tableur Microsoft Excel® sans nécessiter un logiciel supplémentaire. Menu avec 10 langues au choix.
  • Écran tactile couleur à contraste élevé
  • Étalonnage et ajustement automatiques avec un poids externe en option
  • Boîtier à structure renforcée et cellule de pesée robuste
  • Un verrou superviseur empêche toutes modifications involontaires des paramètres
  • Protection contre la surcharge intégrée
Information de livraison: Fourni avec un adaptateur de courant universel, une housse et un guide d'application mais sans un poids d'étalonnage.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité