Separating funnels, Squibb
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04018049 04018058 04018149 04018137 04018037
LENZ04018049EA 213 EUR InStock
LENZ04018049 LENZ04018058 LENZ04018149 LENZ04018137 LENZ04018037
Separating funnels, Squibb
Entonnoirs Separating Funnels
Separating funnels, Squibb, stopcock with glass or PTFE key, made of borosilicate glass amberized.
  • Without graduation
  • Very good temperature and chemical resistance
  • Amber coloured for ligth sensitve liquids
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité