Separating funnels, conical
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
04008149 04008137
532-0105EA 249 EUR InStock
532-0105 532-0104
Separating funnels, conical
Entonnoirs Separating Funnels
Separating funnels, conical, made of borosilicate glass 3.3, amber coloured.
  • Amber coloured to protect light sensitive substances
  • Large labeling field
  • Very good chemical and temperature resistance
With interchangeable PTFE key.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité