Reaction vessels, cylindrical, with flat flange
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06061137-V2 06061149-V2 06061158-V2 06061249-V2 06061258-V2 06061270-V2 06061273-V2 06061276-V2
LENZ06061137-V2EA 1620 EUR InStock
LENZ06061137-V2 LENZ06061149-V2 LENZ06061158-V2 LENZ06061249-V2 LENZ06061258-V2 LENZ06061270-V2 LENZ06061273-V2 LENZ06061276-V2
Reaction vessels, cylindrical, with flat flange
Récipients de réaction Récipients cylindriques à réaction
DURAN® borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With thermostatic and vaccum jacket and withdrawal valve.
Valve bore of 10 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité