Amersham™ CyDye™ Value Packs (Mono-Reactive Hydrazide), Cytiva
Fournisseur: Cytiva
PA13121 PA15121 PA15621
PA13121EA 344 EUR InStock
PA13121 PA15121 PA15621
Amersham™ CyDye™ Value Packs (Mono-Reactive Hydrazide), Cytiva
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Hydrazide esters provide a convenient method for the labelling of free carbonyl groups of glycoproteins and carbohydrates. For maximum convenience, stable active hydrazide esters are supplied and stored as solid material.
  • Range of bulk packs available for greatest economy
  • Example protocols included with each dye pack
Hydrazide esters provide a convenient method for the labeling of free carbonyl groups of glycoproteins and carbohydrates. For maximum convenience, stable active hydrazide esters are supplied and stored as solid material. Components include foil packs, each containing 1 or 5 mg dried dye.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité