Adjustable roll dispenser for PIG® mat and wipe rolls
Fournisseur: New Pig
PIG®
NEWPGEN182EA 86.6 EUR InStock
NEWPGEN182
Adjustable roll dispenser for PIG® mat and wipe rolls
Distributeurs de lingettes
Free-standing steel frame easily adjusts and locks into position to dispense a wide variety of PIG mat rolls and jumbo wipe rolls.
  • Adjustable width from 41 cm to 81 cm
  • Locks open for hassle-free moving
  • Tilted design enhances stability when dispensing
  • Durable painted steel resists rust and corrosion
Weight: 4,5 kg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité