VWR® SAS Super Pinocchio II Air Sampler for Compressed Gases
Fournisseur: VWR Collection
710-0950EA 4580 EUR InStock
710-0950 710-0949 710-0955 710-0951
VWR® SAS Super Pinocchio II Air Sampler for Compressed Gases
Échantillonneurs Échantillonneurs d'air
Le SAS Pinocchio Super II est un préleveur d'air microbien par impactage permettant de tester la qualité microbiologique de l'air et des gaz comprimés utilisés dans les salles propres. Une source d'air comprimé est reliée au système SAS Pinocchio Super II et le débitmètre est réglé pour atteindre le débit requis, par ex. : 100 litres d'air/minute. Le temps de prélèvement est chronométré afin d'obtenir le volume d'échantillon total requis, par ex. 1000 litres.
  • Entièrement transportable
  • Pour boîtes contact de 55 mm (RODAC) ou boîtes de Petri standard de 90 mm
  • Temps de prélèvement chronométré afin d'obtenir le volume d'échantillon total requis
Certifications: Documentation IQ, OQ et PQ disponible.
Information de livraison: Informations de livraison : unité autonome avec connexions, appareil de mesure du débit d'air, jauge de pression, robinet, tête d'entonnoir complète et boîtier de la plaque.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité