Anion exchange chromatography column, HiPrep™ DEAE FF
Fournisseur: Cytiva
HiPrep™
28-9365-41EA 712 EUR InStock
28-9365-41
Anion exchange chromatography column, HiPrep™ DEAE FF
Colonnes pour chromatographie
HiPrep™ DEAE FF 16/10 is a prepacked, ready to use column prepacked with DEAE Sepharose™ Fast Flow for fast, preparative separations of proteins and other biomolecules using ion exchange (IEX) chromatography.
  • 20 ml HiPrep™ columns provide fast, reliable, and reproducible preparative ion exchange separations
  • Good flow rates and high capacity
  • The industry standard for ion exchange chromatography
Compatible with single-pump configurations and chromatography systems such as ÄKTA design. Use a weak ion exchanger if the selectivity of a strong ion exchanger is insufficient.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité