Gel permeation chromatography columns, PLgel MIXED-LS
Fournisseur: VARIAN
PL1110-1220 PL1110-6100LS PL1110-6200LS
VARIPL1110-1220EA 632 EUR InStock
VARIPL1110-1220 VARIPL1110-6100LS VARIPL1110-6200LS
Gel permeation chromatography columns, PLgel MIXED-LS
Colonnes pour chromatographie
The PLgel MIXED-LS series is a PS/DVB packing using an innovative proprietary suspension polymerization technique to virtually eliminate nano-particle leakage.
  • Obtain an instant improvement in data quality
  • No need for conditioning, saving time and solvent costs
  • Maximize the potential of light scattering detectors
Ideal for online viscosity detection, minimizing the risk of capillary blockage, and can be used with regular PLgel guard columns that are packed with rigid low pore size gels with no particle bleed.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité