Fluorescent labelling reagents, CypHer5E NHS Ester
Fournisseur: Cytiva
PA15401 PA15405
PA15401EA 525 EUR InStock
PA15401 PA15405
Fluorescent labelling reagents, CypHer5E NHS Ester
Réactifs d'électrophorèse Western Blotting Reagents
CypHer5E is a red-excitable, pH-sensitive cyanine dye derivative that is minimally fluorescent at a basic pH and maximally fluorescent at an acidic pH.
  • Generic technology can be coupled to any receptor or epitope tag antibody
  • Monitors any neutral to acidic event
  • Simple fluorescence intensity increase
It is well suited to report the movement of a receptor from the cell surface into acidic endosomes upon agonist stimulation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité