One-piece fingertight fittings
Fournisseur: VARIAN
AL32235 AL32236 AL32347
VARIAL32235EA 0 EUR InStock
VARIAL32235 VARIAL32236 VARIAL32347
One-piece fingertight fittings
Raccords et connecteurs
PEEK fittings resists pressure up to 5000 psi and temperature of 100 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité