L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bouts mâles
Fournisseur: BURKLE
0525-1000 0525-5000 0525-3000 0525-7000
216-2854EA 39.8 EUR InStock
216-2854 216-0941 216-0940 216-0942
Bouts mâles
Robinets d'arrêt
Pièces en contact avec les milieux de culture en PP, PE et PTFE.
  • Fermeture imperméable pour une étanchéité parfaite
  • Utilisation simple
  • Avec un écrou borgne de raccord
Le bout mâle convient à tous les conteneurs avec raccord fileté R¾". Les adaptateurs de filetage facilitent la connexion aux bouts mâles de la quasi-totalité des conteneurs. Résiste à des pressions jusqu'à 2 bar à 20 °C (sans bague et support pour vidange). Angle de vidange et bec verseur rotatif anti-gouttes. Avec bec verseur conique pour flacons à col étroit d'un diamètreMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
PS Angled
Collapse All
Désignation Filetage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
StopCock, angled Écrou à chapeau 3/4", filetage de sortie: bec/embouts 1 216-2854
Obtenez une remise si vous commandez 10 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Non PS Straight
Collapse All
Désignation Filetage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
StopCock straight-through Inflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut/outflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut 1 216-0940
Obtenez une remise si vous commandez 10 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
StopCock straight-through Inflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut/outflowing side: 3/4" outer thread, 3/4" inner thread cap nut 1 216-0941
Obtenez une remise si vous commandez 10 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
StopCock straight-through Écrou de bouchon à filetage interne 3/4"/écrou de bouchon à filetage interne 3/4"/externe 1 216-0942
Obtenez une remise si vous commandez 10 ou plus. Login in maintenant pour plus de détails.
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité