L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ficoll® PM70
Fournisseur: Cytiva
17-0310-05 17-0310-10 17-0310-50
17-0310-05EA 6515 EUR InStock
17-0310-05 17-0310-10 17-0310-50
Ficoll® PM70
Milieux de séparation cellulaire
Ficoll® PM70 is a high molecular weight sucrose polymer formed by copolymerisation of sucrose with epichlorohydrin. The molecules are highly branched and the high content of hydroxyl groups leads to very good solubility in aqueous media.
  • Displays minimal toxicity
  • Favourable viscosity and osmotic properties
The molecules are highly branched and the high content of hydroxyl groups leads to very good solubility in aqueous media.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité