Stéréomicroscopes à zoom, SMZ-171
Fournisseur: MOTIC
1100200600766 1100200600751 1100200600754 1100200600758 1100200600761 1100200600762
630-1807EA 1690 EUR InStock
630-1807 630-2024 630-2025 630-2026 630-2027 630-2028
Stéréomicroscopes à zoom, SMZ-171
Microscopes
Le SMZ-171 offre la possibilité de créer un microscope en choisissant une tête, un support et un socle.
  • Système optique Greenough
  • Distance de travail de 110 mm
  • Éclairage transmis avec réflecteur incliné
Les performances optiques (max. 460 lp/mm) associées à une gamme étendue d'accessoires font de la gamme SMZ-171 la solution répondant aux exigences les plus strictes, tant pour les travaux de routine que pour la recherche. Ils fournissent des images 3D nettes et sans déformation pour les préparations biologiques et médicales, ainsi que pour les inspections et les contrôles qualité de niveau industriel.
Informations de commande: Éclairage LED annulaire disponible pour une image sans ombre.
Information de livraison: SMZ-171-BP and -TP models include black and white stage plates and dust cover. SMZ-171-BLED and -TLED models include black, white and frosted stage plates and dust cover.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité