Tubes de prélèvement d'urine VACUETTE®
Fournisseur: Greiner Bio-One
455007_1200 456007_1200 455028_1200 455227_1200
GREI455007_1200EA 203 EUR InStock
GREI455007_1200 GREI456007_1200 GREI455028_1200 GREI455227_1200
Tubes de prélèvement d'urine VACUETTE®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons d'urine
Ces tubes stériles sont utilisés pour la collecte, le transport, la centrifugation, les tests de bandelettes, l'analyse et le stockage d'urine.
  • Dosage exact sous vide et respect des normes de qualité avec ou sans conservateur
Hermétiques, incassables et peu encombrants, ils offrent une sécurité accrue au personnel des laboratoires et des hôpitaux grâce à l'utilisation d'un système fermé, la contamination étant pratiquement impossible lors de la décantation dans un récipient secondaire.
Attention: *Le(s) produit(s) de cette page ne relèvent pas du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité