Colonnes HPLC, Chromolith® DIOL
Fournisseur: Merck
1.53170.0001 1.53171.0001 1.53172.0001 1.53175.0001
1.53170.0001EA 552 EUR InStock
1.53170.0001 1.53171.0001 1.53172.0001 1.53175.0001
Colonnes HPLC, Chromolith® DIOL
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes Chromolith® DIOL servent de milieu à polarité intermédiaire entre le C18 et la silice. Le groupement fonctionnel -diol présente une polarité plus faible et peut offrir une sélectivité différente. La colonne Chromolith® DIOL peut être utilisée avec une large gamme de solvants en phase normale ou inverse. En phase normale, la phase diol fournit une sélectivité différente de la silice tout en offrant des temps de rétention plus longs qui permettent d'améliorer la qualité de la séparation. En phase inverse, les composés tels que les vitamines solubles dans l'eau, les sucres ou les acides aminés sont facilement séparés sur la ligne de base grâce à des phases mobiles simples. Les colonnes Chromolith® DIOL ont une durée de vie importante à des pH compris entre 2,5 et 7,5 et offrent une tolérance de matrice et une vitesse d'analyse élevées.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité